Få mere at vide
2-(3-Methoxyphenoxy)propanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoic acid |
| CAS | 7309-52-6 |
| Molekylær formel | C10 H12 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(3-Methoxy-phenoxy)-propionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-4-8(6-9)13-2/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | COc1cccc(OC(C)C(=O)O)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3-methoxyphenoxy)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.074 |