Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester |
| Farve | Grøn-Gul |
| Kogepunkt | 120,0 °C til 125,0 °C (0,3 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,5370 til 1,5390 |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 200.19 |
| Procent renhed | 95% |
| Vis mere |