Få mere at vide
2,3-Lutidine-N-oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Lutidine-N-oxide |
| CAS | 22710-07-2 |
| Molekylær formel | C7 H9 N O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,3-Dimethyl pyridine-N-oxide, 2,3-Dimethylpyridine 1-Oxide, 2,3-Dimethylpyridine N-oxide, 2,3-Lutidine-N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cccn(=O)c1C |
| IUPAC navn | 2,3-dimethylpyridine 1-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.153 |
| Formel vægt | 123.068 |