Få mere at vide
2,3-Lutidin, 99%
Artikelnummer. 11372266
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372266 25 g 25g
11382266 100 g 100g
11392266 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03697.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 583-61-9 | C7H9N | 107,156 g/mol
2,3-Lutidin er et lansoprazol-mellemprodukt. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-Lutidin er et lansoprazol-mellemprodukt. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand 95 gl/ @
20˚C.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-61-9
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.156
MDL nummer MFCD00009605
InChI nøgle HPYNZHMRTTWQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-lutidine, pyridine, 2,3-dimethyl, pyridine, dimethyl, dimethylpyridine, unii-5q0f649h6g, 2,3-dimethyl-pyridine, 2-3-lutidine, pyridine,3-dimethyl, 2,3-d1methylpyridine, pubchem20520
PubChem CID 11420
IUPAC navn 2,3-dimethylpyridin
SMIL CC1=C(N=CC=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Lutidine
Smeltepunkt -17°C
Tæthed 0.948
Kogepunkt 160°C to 161°C
Flammepunkt 50°C (122°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.508
Mængde 25 g
FN nummer UN2929
Beilstein 106418
Opløselighedsinformation Soluble in water 95 gl/ @ 20?C.
Formel vægt 107.16
Procent renhed 99%