Få mere at vide
2',3'-Isopropylidenecytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3'-Isopropylidenecytidine |
| CAS | 362-42-5 |
| Molekylær formel | C12H17N3O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2',3'-O-Isopropylidenecytidine, 2',3'-O-(1-Methylethylidene)cytidine, Furo[3,4-d]-1,3-dioxole Cytidine Derivative, NSC 520039 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O5/c1-12(2)19-8-6(5-16)18-10(9(8)20-12)15-4-3-7(13)14-11(15)17/h3-4,6,8-10,16H,5H2,1-2H3,(H2,13,14,17)/t6-,8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N3C=CC(=NC3=O)N |
| IUPAC navn | 1-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-4-aminopyrimidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.28 |
| Formel vægt | 283.1168 |