Få mere at vide
2',3'-isopropylidenadenosin, TRC
Artikelnummer. 30401052
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30401052 5 g
1 options
Artikelnummer. 30401052 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8246755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',3'-Isopropylidene Adenosine
CAS 362-75-4
Molekylær formel C13 H17 N5 O4
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H17N5O4/c1-13(2)21-8-6(3-19)20-12(9(8)22-13)18-5-17-7-10(14)15-4-16-11(7)18/h4-6,8-9,12,19H,3H2,1-2H3,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
SMIL CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)n3cnc4c(N)ncnc34
IUPAC navn [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-yl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 307.31
Formel vægt 307.1281