Få mere at vide
2-(3-Indolylmethyl)-L-tryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Indolylmethyl)-L-tryptophan |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19N3O2/c21-16(20(24)25)10-15-14-6-2-4-8-18(14)23-19(15)9-12-11-22-17-7-3-1-5-13(12)17/h1-8,11,16,22-23H,9-10,21H2,(H,24,25)/t16-/m0/s1 |
| Formel vægt | 333.1477 |