Få mere at vide
2-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| CAS | 56911-50-3 |
| Molekylær formel | C9 H10 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6,10H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.174 |
| Formel vægt | 166.063 |