Få mere at vide
[2-(3-Hydroxyphenyl)cyclohex-1-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
[2-(3-Hydroxyphenyl)cyclohex-1-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-(3-Hydroxyphenyl)cyclohex-1-enyl)-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride |
| CAS | 16160-12-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-(3-Hydroxyphenyl)cyclohex-1-enyl)-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H21 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | [2-(3-Hydroxyphenyl)cyclohex-1-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO.ClH/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13)12-7-5-8-14(17)10-12;/h5,7-8,10,17H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CC1=C(CCCC1)c2cccc(O)c2 |
| IUPAC navn | 3-[2-[(dimethylamino)methyl]cyclohexen-1-yl]phenol;hydrochloride |
| Vis mere |