Få mere at vide
2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17913866
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17913866 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17913866 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0900.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol
CAS 851789-43-0
Analyt- eller komponentnavne 2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H18 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol, 3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol, 3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanol, Benzenepropanol, 2-hydroxy-5-methyl-gamma-phenyl-
InChI formel InChI=1S/C16H18O2/c1-12-7-8-16(18)15(11-12)14(9-10-17)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,14,17-18H,9-10H2,1H3
SMIL Cc1ccc(O)c(c1)C(CCO)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(3-hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 242.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 242.1307 g/mol