Få mere at vide
2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine |
| CAS | 298690-72-9 |
| Molekylær formel | C10H12FN |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12FN/c11-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-12-10/h1,3-4,7,10,12H,2,5-6H2 |
| SMIL | Fc1cccc(c1)C2CCCN2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.21 |
| Formel vægt | 165.0954 |