Få mere at vide
2-(3-fluorphenyl)ethylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402109
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15402109
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64762.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 404-70-6 | C8H11FN | 140.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 404-70-6
Molekylær formel C8H11FN
Molekylvægt (g/mol) 140.18
MDL nummer MFCD00075376
InChI nøgle AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine
PubChem CID 533928
IUPAC navn 2-(3-fluorophenyl)ethanamine
SMIL [NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Tæthed 1.066 g/mL
Kogepunkt 87°C (15 mmHg)
Flammepunkt 83°C (181°F)
Brydningsindeks 1.509
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 3045789
Formel vægt 139.17
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Liquid