missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-5-hydroxymethyl Thiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-5-hydroxymethyl thiazole |
| CAS | 317319-27-0 |
| Molekylær formel | C12 H9 F4 N O S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F4NOS/c1-6-10(5-18)19-11(17-6)7-2-3-8(9(13)4-7)12(14,15)16/h2-4,18H,5H2,1H3 |
| SMIL | Cc1nc(sc1CO)c2ccc(c(F)c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | [2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.26 |
| Formel vægt | 291.0341 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?