Få mere at vide
2-(3-Ethylureido)-2-oxoacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Ethylureido)-2-oxoacetic Acid |
| CAS | 105919-00-4 |
| Molekylær formel | C5H8N2O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [[(Ethylamino)carbonyl]amino]oxo-acetic Acid, 2-[[(Ethylamino)carbonyl]amino]-2-oxoacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O4/c1-2-6-5(11)7-3(8)4(9)10/h2H2,1H3,(H,9,10)(H2,6,7,8,11) |
| SMIL | CCNC(NC(C(O)=O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.13 |
| Formel vægt | 160.0484 |