Få mere at vide
2-(3-Ethoxy-4-methoxy-d3-phenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanamine-D7 (aminoethyl-D4,methoxy-D3) Hydrochloride |
| CAS | 1398065-60-5 |
| Molekylær formel | C11 D7 H10 N O2 . Cl H |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Benzeneethan-α,α,β,β-d4-amine, 3-ethoxy-4-(methoxy-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 3-Ethoxy-4-(methoxy-d3)benzeneethan-α,α,β,β-d4-amine hydrochloride, α,α,β,β-Tetradeuterio-3-ethoxy-4-(trideuteriomethoxy)phenylethylamine hydrochloride, 3-O-Ethyl-4-O-methyldopamine-d7 hydrochloride, 2-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanamine-D7 (aminoethyl-D4,methoxy-D3) hydrochloride, 2-(3-Ethoxy-4-methoxy-d3-phenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H17NO2.ClH/c1-3-14-11-8-9(6-7-12)4-5-10(11)13-2;/h4-5,8 H,3,6-7,12H2,1-2H3;1 H/i2D3,6D2,7D2; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(cc1OCC)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[3-ethoxy-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.7623 |
| Formel vægt | 238.1465 g/mol |
| Vis mere |