missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Epoxypropyl Phenyl Ether, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 122-60-1 |
| Smeltepunkt | 3.5°C |
| Tæthed | 1.11 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00005133 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | 2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, Phenyl 2,3-epoxypropyl ether, Phenyl glycid ether, 2,3-Epoxypropyl phenyl ether |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.17 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?