Få mere at vide
2,3-Epoxybutanol, TRC
Artikelnummer. 30385014
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30385014 2.5 g 2.5g
30381971 1 g -
30378573 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385014 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5890602.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-38-8
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Synonym 3-Methyl-2-oxiranemethanol, (3-Methyloxiran-2-yl)methanol, 2,3-Epoxy-1-butanol, 3-Methyloxiranemethanol, NSC 34457
IUPAC navn (3-methyloxiran-2-yl)methanol
SMIL CC1OC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Epoxybutanol
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(2-5)6-3/h3-5H,2H2,1H3
Formel vægt 88.0524