Få mere at vide
2’,3’-Dithiouridine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2',3'-Dithiouridine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O4S2/c12-3-4-6(16)7(17)8(15-4)11-2-1-5(13)10-9(11)14/h1-2,4,6-8,12,16-17H,3H2,(H,10,13,14)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 276.0238 |