Få mere at vide
2,3-Diphenylmaleic anhydride, 98%
Artikelnummer. 11388346
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388346 1 g 1g
11398346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15612.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4808-48-4 | C16H10O3 | 250.253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4808-48-4
Molekylær formel C16H10O3
Molekylvægt (g/mol) 250.253
MDL nummer MFCD00005521
InChI nøgle OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diphenylmaleic anhydride, diphenylmaleic anhydride, 3,4-diphenyl-2,5-furandione, diphenylfuran-2,5-dione, 2,3-diphenylmaleicanhydride, 2,5-furandione, 3,4-diphenyl, acmc-1asck, 2, 3,4-diphenyl, diphenyl-maleic anhydride, 2,5-furandione,3,4-diphenyl
PubChem CID 78530
IUPAC navn 3,4-diphenylfuran-2,5-dion
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)OC2=O)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Diphenylmaleic anhydride
Smeltepunkt 157°C to 160°C
Kogepunkt 236°C (15 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 191180
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 250.26
Procent renhed 98%