Få mere at vide
2,3-Diphenyl-5,8-diaminopyrazino[2,3-d]pyridazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Diphenyl-5,8-diaminopyrazino[2,3-d]pyridazine |
| CAS | 52197-22-5 |
| Molekylær formel | C18 H14 N6 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N6/c19-17-15-16(18(20)24-23-17)22-14(12-9-5-2-6-10-12)13(21-15)11-7-3-1-4-8-11/h1-10H,(H2,19,23)(H2,20,24) |
| SMIL | Nc1nnc(N)c2nc(c3ccccc3)c(nc12)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 2,3-diphenylpyrazino[2,3-d]pyridazine-5,8-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.34 |
| Formel vægt | 314.128 |