Få mere at vide
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 99% (dry wt.), may cont up to 5% water
Artikelnummer. 11475057
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475057 1 g 1g
11485057 5 g 5g
11495057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21954.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 886-38-4 | C15H10O | 206.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886-38-4
Molekylær formel C15H10O
Molekylvægt (g/mol) 206.24
MDL nummer MFCD00001311
InChI nøgle HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
IUPAC navn 2,3-diphenylcycloprop-2-en-1-on
SMIL O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
Smeltepunkt 119°C to 121°C
Assay Procent Noter (tørvægt), kan indeholde op til 5 % vand
Mængde 1 g
Beilstein 608049
Merck Index 14,3308
Formel vægt 206.24
Procent renhed 99%