Få mere at vide
2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30949013
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30949013 250 mg 250mg
30936622 1 g 1g
30944443 25 g 25g
30930567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30949013 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11476250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid
CAS 25128-35-2
Molekylær formel C9H5NO4
MDL nummer MFCD00612492
Mængde 250 mg
SMIL O=C(C1=CC=CC2=C1NC(C2=O)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 191.14
Procent renhed 96%