Få mere at vide
2,3-dimethylthiophen, 97%
Beskrivelse
Det er også blevet fundet, at 2,3-dimethylthiophen kan formyleres for at danne en dimethylthiophenaldehyd, som som forventet viste sig at have aldehydgruppen i den frie a-position.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
-dimethylthiophen kan formyleres for at give et dimethylthiophenaldehyd, der som forventet viste sig at have aldehydgruppen i den frie a-stilling.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylthiophene |
| Kogepunkt | 142 °C |
| Flammepunkt | 26° (79 °F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 112.19 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Væske |