Få mere at vide
2,3-dimethylthiophen, 97%
Artikelnummer. 15444247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444247 1 g 1g
15454247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31641.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 632-16-6 | C6H8S | 112,19 g/mol
Det er også blevet fundet, at 2,3-dimethylthiophen kan formyleres for at danne en dimethylthiophenaldehyd, som som forventet viste sig at have aldehydgruppen i den frie a-position.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser Det har også vist sig, at 2,3
-dimethylthiophen kan formyleres for at give et dimethylthiophenaldehyd, der som forventet viste sig at have aldehydgruppen i den frie a-stilling.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-16-6
Molekylær formel C6H8S
Molekylvægt (g/mol) 112.19
MDL nummer MFCD00130081
InChI nøgle BZYUMXXOAYSFOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-thiophene, 2,3,dimethylthiophene, pubchem7751, 2.3-dimethylthiophene, dimethylthiophene, 2,3-dirnethylthiophene
PubChem CID 34295
IUPAC navn 2,3-dimethylthiophen
SMIL CC1=C(C)C=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylthiophene
Kogepunkt 142 °C
Flammepunkt 26° (79 °F)
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 112.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske