Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 3-Dimethylthiophene |
| Farve | Farveløs til gul |
| Flammepunkt | >1 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,5170 til 1,5210 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 112.2 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,3-Dimethylthiophene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.