Få mere at vide
2,3-dimethylquinoxalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410927
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410927 25 g 25g
11400927 5 g 5g
11420927 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23313.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2379-55-7 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2379-55-7
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.204
MDL nummer MFCD00006728
InChI nøgle FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16925
IUPAC navn 2,3-dimethylquinoxalin
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylquinoxaline
Smeltepunkt 102°C to 107°C
Mængde 25 g
Beilstein 114832
Synonym quinoxaline, 2,3-dimethyl, aurora ka-3449, quinoxaline,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-quinoxalin, 2,3-dimethyl-quinoxaline, acmc-1cg5s, quinoxaline,2,3-dimethyl, salor-int l498777-1ea, 5-23-07-00267 beilstein handbook reference, chembl67865
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%