Få mere at vide
(2,3-Dimethylpyridin-4-yl)boronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,3-Dimethylpyridin-4-yl)boronic Acid |
| CAS | 1246829-05-9 |
| Molekylær formel | C7 H10 B N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10BNO2/c1-5-6(2)9-4-3-7(5)8(10)11/h3-4,10-11H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1nccc(B(O)O)c1C |
| IUPAC navn | (2,3-dimethylpyridin-4-yl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.97 |
| Formel vægt | 151.0805 |