Få mere at vide
2,3-Dimethylpyrazine, TRC
Artikelnummer. 30135293
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135293 5 g
30134316 10 g
30007319 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4941285G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5910-89-4
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Synonym 2,3-Dimethylpyrazine, Pyrazine, 2,3-dimethyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI)
SMIL Cc1nccnc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylpyrazine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
Formel vægt 108.0687