Få mere at vide
2,3-dimethylpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460463
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460463 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11460463 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12628.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5910-89-4 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylpyrazine
CAS 5910-89-4
Smeltepunkt -12°C
Tæthed 1.022
Kogepunkt 156°C
Flammepunkt 54°C
Lugt Pleasant
Molekylær formel C6H8N2
Brydningsindeks 1.507
MDL nummer MFCD00006144
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Beilstein 107908
Synonym pyrazine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1,4-diazine, 2,3-dimethyl-pyrazine, pyrazine, dimethyl, 2,3-dimethyl pyrazine
InChI nøgle OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC=CN=C1C
IUPAC navn 2,3-dimethylpyrazin
Molekylvægt (g/mol) 108.14
PubChem CID 22201
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%