Få mere at vide
2,3-dimethylpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440463
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440463 10 g 10g
11450463 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440463 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12628.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5910-89-4 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5910-89-4
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00006144
InChI nøgle OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1,4-diazine, 2,3-dimethyl-pyrazine, pyrazine, dimethyl, 2,3-dimethyl pyrazine, ccris 2928, unii-whf7883d0v, fema no. 3271, natural, dimethylpyrazine
PubChem CID 22201
IUPAC navn 2,3-dimethylpyrazin
SMIL CC1=NC=CN=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylpyrazine
Smeltepunkt -12°C
Tæthed 1.022
Kogepunkt 156°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.507
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 107908
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%