Få mere at vide
2,3-Dimethylpiperazine, cis + trans, 95%
Artikelnummer. 15413437
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15413437
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26252.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 84468-52-0 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84468-52-0
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.192
MDL nummer MFCD07373397
InChI nøgle COWPTMLRSANSMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylpiperazine, 2,3-dimethylpiperazine, cis + trans
PubChem CID 522814
IUPAC navn 2,3-dimethylpiperazine
SMIL CC1C(NCCN1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylpiperazine
Navn note cis + trans
Smeltepunkt 81°C to 90°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 114.19
Procent renhed 95%