Få mere at vide
2,3-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10097899 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10097899 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10097899 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431930500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 134640-85-0 | C8H9BrMg | 209.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 134640-85-0, 109-99-9
CAS min % 8.83, 86.75
CAS Max % 13.25, 91.17
Farve Brun til sort
Tæthed 0.9480g/mL
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C8H9BrMg
Lineær formel (CH3)2C6H3MgBr
MDL nummer MFCD01311494
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.948
Synonym 2,3-dimethylphenylmagnesium bromide, xylylmagnesium bromide, gwickwuosjjcno-uhfffaoysa-m, 2,3-dimethyl phenyl magnesium bromide, 2,3-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 2,3-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,3-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle PJYPCKZZTIAODG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Mg++].[Br-].CC1=C(C)[C-]=CC=C1
IUPAC navn magnesium(2+) 2,3-dimethylbenzen-1-ide bromide
Molekylvægt (g/mol) 209.37
PubChem CID 11138343
Formel vægt 209.37
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.