Få mere at vide
2,3-Dimethylphenylboronic acid, 97%
Artikelnummer. 10708288 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10708288 1 g Glass bottle 1g
10186277 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10708288 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393790010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 183158-34-1 | C8H11BO2 | 149.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 183158-34-1
Molekylær formel C8H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 149.99
MDL nummer MFCD01863524
InChI nøgle ZYYANAWVBDFAHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylbenzeneboronic acid, 2,3-dimethylphenyl boronic acid, o-xylene-3-boronic acid, 2,3-dimethylphenyl boranediol, 2,3-dimethylbenzeneboronicacid, 2,3-dimethylphenylboronicacid, pubchem5037, acmc-1bxk2, amtb394, ksc174k9l
PubChem CID 2773395
IUPAC navn (2,3-dimethylphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=C(C(=CC=C1)C)C)(O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethylphenylboronic acid
Smeltepunkt 175.0°C
CAS min % 96.0
Farve White
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Formel vægt 149.99
Procent renhed 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Dimethylphenylboronic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.