Få mere at vide
2,3-Dimethylphenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylphenylacetic Acid |
| CAS | 30981-98-7 |
| Molekylær formel | C10H12O2 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 2,3-Dimethyl-benzeneacetic Acid, 2,3-Xylyl-acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-7-4-3-5-9(8(7)2)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | Cc1cccc(CC(=O)O)c1C |
| IUPAC navn | 2-(2,3-dimethylphenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vægt | 164.0837 |