Få mere at vide
2,3-Dimethylphenylacetic acid, 95%
Artikelnummer. 15420939
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420939 1 g 1g
15440939 250 mg 250mg
15430939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63947.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 30981-98-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30981-98-7
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD03844736
InChI nøgle AMPNBNGNPLXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylphenylacetic acid, 2-2,3-dimethylphenyl acetic acid, 2,3-dimethylbenzeneacetic acid, dimethylbenzeneacetic acid, 2,3-dimethylphenyl acetic acid, 2,3-dimethylphenylaceticacid, xylene-acetic acid, pubchem2466, acmc-1cldr, 2-2,3-dimethylphenyl aceticacid
PubChem CID 20572731
IUPAC navn 2-(2,3-dimethylphenyl)eddikesyre
SMIL CC1=C(C)C(CC(O)=O)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylphenylacetic acid
Farve Hvid
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 164.2
Procent renhed 95%