Få mere at vide
2,3-Dimethylphenyl isocyanate, 99%
Artikelnummer. p-7045309
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11378305
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10225.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1591-99-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1591-99-7
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00013851
InChI nøgle KNHJIEOCVVIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylphenyl isocyanate, 2,3-dimethylphenylisocyanate, benzene, isocyanatodimethyl, 2,3-dimethylbenzenisocyanate, dimethylphenyl isocyanate, acmc-1bttc, 1-isocyanato-2,3-dimethyl-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,3-dimethyl
PubChem CID 137096
ChEBI CHEBI:63899
IUPAC navn 1-isocyanato-2,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)N=C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylphenyl isocyanate
Tæthed 1.059
Kogepunkt 104°C to 105°C (50 mmHg)
Mængde 1 g
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.54
FN nummer UN2206
Beilstein 6313438
Formel vægt 147.18
Procent renhed 99%