Få mere at vide
2,3-Dimethylphenyl isocyanat, 99 %
Artikelnummer. 11388305
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388305 5 g 5g
11378305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11388305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10225.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1591-99-7 | C9H9NO | 147,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1591-99-7
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00013851
InChI nøgle KNHJIEOCVVIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylphenyl isocyanate, 2,3-dimethylphenylisocyanate, benzene, isocyanatodimethyl, 2,3-dimethylbenzenisocyanate, dimethylphenyl isocyanate, acmc-1bttc, 1-isocyanato-2,3-dimethyl-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,3-dimethyl
PubChem CID 137096
ChEBI CHEBI:63899
IUPAC navn 1-isocyanato-2,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)N=C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylphenyl isocyanate
Tæthed 1.059
Mængde 5 g
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.54
FN nummer UN2206
Beilstein 6313438
Kogepunkt 104 °C til 105 °C (50 mmHg)
Formel vægt 147.18
Procent renhed 99%