Få mere at vide
(2,3-Dimethylphenyl)[1-(trityl)-1H-imidazol-4-yl]methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,3-Dimethylphenyl)[1-(trityl)-1H-imidazol-4-yl]methanone |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 442.2045 |