Få mere at vide
2,3-Dimethylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylphenol |
| CAS | 526-75-0 |
| Molekylær formel | C8 H10 O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2,3-Xylenol (8CI), 2,3-Dimethylphenol, 1,2-Dimethyl-3-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,3-dimethylbenzene, 2,3-DMP, NSC 62011, o-Xylenol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cccc(O)c1C |
| IUPAC navn | 2,3-dimethylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.16 |
| Formel vægt | 122.0732 |