missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-2,3-Dimethylpentane-d16, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylpentane-D16 |
| CAS | 1219795-08-0 |
| Molekylær formel | C7 D16 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 2,3-Dimethylpentane-D16, (±)-2,3-Dimethylpentane-d16, 3,4-Di(methyl-d3)pentane-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-d10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H16/c1-5-7(4)6(2)3/h6-7 H,5H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decadeuterio-3,4-bis(trideuteriomethyl)pentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.3005 |
| Formel vægt | 116.2256 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?