Få mere at vide
2,3-Dimethylpentane, 97%
Artikelnummer. 11340308
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11340308 5 g 5g
11490600 1 g 1g
11330308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043707.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 565-59-3 | C7H16 | 100.21 g/mol
Det bruges i væskefaseoxidationen af 2,4-dimethylpentan og i en undersøgelse af fremstillingen og de fysiske konstanter af en række alkaner og cycloalkaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-59-3
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009337
InChI nøgle WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYNA-N
Synonym pentane, 2,3-dimethyl, 3,4-dimethylpentane, acmc-1an9i, 3-01-00-00445 beilstein handbook reference, 2,3-dimethylpentane, 2,3-dimethylpentane, analytical standard
PubChem CID 11260
IUPAC navn 2,3-dimethylpentan
SMIL CCC(C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylpentane
Tæthed 0.690 g/mL
Kogepunkt 89°C to 90°C
Flammepunkt −6°C (21°F)
Brydningsindeks 1.392
Mængde 5 g
FN nummer UN1206
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 100.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethylpentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimethylpentane