Få mere at vide
2,3-Dimethylpentane, 97%
Artikelnummer. 11330308
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11330308
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043707.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 565-59-3 | C7H16 | 100.21 g/mol
Det bruges i væskefaseoxidationen af 2,4-dimethylpentan og i en undersøgelse af fremstillingen og de fysiske konstanter af en række alkaner og cycloalkaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-59-3
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009337
InChI nøgle WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYNA-N
Synonym pentane, 2,3-dimethyl, 3,4-dimethylpentane, acmc-1an9i, 3-01-00-00445 beilstein handbook reference, 2,3-dimethylpentane, 2,3-dimethylpentane, analytical standard
PubChem CID 11260
IUPAC navn 2,3-dimethylpentan
SMIL CCC(C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylpentane
Tæthed 0.690 g/mL
Kogepunkt 89°C to 90°C
Flammepunkt −6°C (21°F)
Brydningsindeks 1.392
Mængde 25 g
FN nummer UN1206
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 100.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske