Få mere at vide
2,3-Dimethylnaphthalene, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylnaphthalene |
| CAS | 581-40-8 |
| Molekylær formel | C12H12 |
| MDL nummer | MFCD00004119 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | CC1=C(C)C=C2C=CC=CC2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.22 |
| Procent renhed | 98% |