Få mere at vide
2,3-Dimethylnaphthalen, 97%
Artikelnummer. 11398125
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398125 1 g 1g
11308135 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08386.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 581-40-8 | C12H12 | 156,228 g/mol
Det bruges til identifikation af individuelle aromatiske kulbrinter i petroleumsfraktion (bp 150-250° ).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til identifikation af individuelle
aromatiske kulbrinter i petroleumsfraktion (bp 150-250° ).
Opløselighed
Opløselighed i toluen (næsten gennemsigtighed). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 581-40-8
Molekylær formel C12H12
Molekylvægt (g/mol) 156.228
MDL nummer MFCD00004119
InChI nøgle WWGUMAYGTYQSGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym guajen, naphthalene, 2,3-dimethyl, unii-35dj6se17o, 2,3-dmn, 2,3-dimethyl naphthalene, acmc-1ao3c, 2,3-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11386
ChEBI CHEBI:48615
IUPAC navn 2,3-dimethylnaphthalen
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylnaphthalene
Smeltepunkt 103 °C til 106 °C
Kogepunkt 265 °C til 268 °C
Mængde 1 g
Beilstein 1852621
Formel vægt 156.23
Procent renhed 97%