Få mere at vide
2,3-Dimethylnaphthalen, 97%
Artikelnummer. 15545036 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15545036 1 g 1g
15555036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15545036 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116450010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 581-40-8 | C12H12 | 156,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 581-40-8
Molekylær formel C12H12
Molekylvægt (g/mol) 156.23
InChI nøgle WWGUMAYGTYQSGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym guajen, naphthalene, 2,3-dimethyl, unii-35dj6se17o, 2,3-dmn, 2,3-dimethyl naphthalene, acmc-1ao3c, 2,3-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11386
ChEBI CHEBI:48615
IUPAC navn 2,3-dimethylnaphthalen
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylnaphthalene
Smeltepunkt 102.0°C to 104.0°C
Kogepunkt 269.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H6(CH3)2
Mængde 1 g
Beilstein 05,IV,1713
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 156.23
Procent renhed 97%