Få mere at vide
2,3-Dimethylmalinanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30386980
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30386980 25 g
1 options
Artikelnummer. 30386980 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47458025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylmaleic Anhydride
CAS 766-39-2
Molekylær formel C6H6O3
Mængde 25 g
Synonym Dimethyl-maleic anhydride, 2,3-dimethylmalonic anhydride4,4-Dimethyl-2,5-furandion, Dimethylmaleic acid anhydride, Dimethylmaleic Anhydride, NSC 92512
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
SMIL CC1=C(C)C(=O)OC1=O
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Formel vægt 126.0317