Få mere at vide
2,3-Dimethylmaleic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15882171
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
15882171 5 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15882171 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8415020005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 766-39-2
Smeltepunkt 96°C
Tæthed 1.107 g/cm3 at 100°C
MDL nummer MFCD00005523
Mængde 5 g
Synonym 2,3-Dimethylmaleic anhydride, 3,4-Dimethyl-2,5-furandione, 2,3-Dimethylmaleic anhydride
Molekylvægt (g/mol) 126.11