Få mere at vide
2,3-Dimethylmaleinanhydrid, 97 %
Beskrivelse
2,3-dimethylmaleinsyreanhydrid virker som et reagens ved fremstillingen af maleimider. Det anvendes også som et aminogruppebeskyttende middel til superoxiddismutase. Yderligere tjener det som en reaktant i dissociationen af ribosomale proteiner. Ud over dette bruges det til fremstilling af dimethylmaleinsyredimethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3-dimethylmaleinsyreanhydrid fungerer som et reagens ved fremstilling af maleimider. Det anvendes også som et aminogruppebeskyttende middel til superoxiddismutase. Yderligere tjener det som en reaktant i dissociationen af ribosomale proteiner. Ud over dette bruges det til fremstilling af dimethylmaleinsyredimethylester.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether og chloroform. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylmaleic anhydride |
| Smeltepunkt | 93 °C til 96 °C |
| Kogepunkt | 222 °C til 223 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 112044 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, ether og kloroform. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 126.11 |
| Procent renhed | 97% |