Få mere at vide
2,3-Dimethylmaleinanhydrid, 97 %
Artikelnummer. 11323446
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323446 5 g 5g
11333446 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12919.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 766-39-2 | C6H6O3 | 126,111 g/mol
2,3-dimethylmaleinsyreanhydrid virker som et reagens ved fremstillingen af maleimider. Det anvendes også som et aminogruppebeskyttende middel til superoxiddismutase. Yderligere tjener det som en reaktant i dissociationen af ribosomale proteiner. Ud over dette bruges det til fremstilling af dimethylmaleinsyredimethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-dimethylmaleinsyreanhydrid fungerer som et reagens ved fremstilling af maleimider. Det anvendes også som et aminogruppebeskyttende middel til superoxiddismutase. Yderligere tjener det som en reaktant i dissociationen af ribosomale proteiner. Ud over dette bruges det til fremstilling af dimethylmaleinsyredimethylester.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether og chloroform. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-39-2
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.111
MDL nummer MFCD00005523
InChI nøgle MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylmaleic anhydride, dimethylmaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dimethyl, pyrocinchonic anhydride, maleic anhydride, dimethyl, dimethylmaleic acid anhydride, 2,3-dimethylmaleicanhydride, unii-6pp3n541qa, 3,4-dimethyl-furan-2,5-dione, alpha,beta-dimethylmaleic anhydride
PubChem CID 13010
IUPAC navn 3,4-dimethylfuran-2,5-dion
SMIL CC1=C(C(=O)OC1=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylmaleic anhydride
Smeltepunkt 93 °C til 96 °C
Kogepunkt 222 °C til 223 °C
Mængde 5 g
Beilstein 112044
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, ether og kloroform. Let opløselig i vand.
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%