Få mere at vide
2,3-dimethylindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478417
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478417 10 g 10g
11488417 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18504.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-55-4 | C10H11N | 145.205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-55-4
Molekylær formel C10H11N
Molekylvægt (g/mol) 145.205
MDL nummer MFCD00005617
InChI nøgle PYFVEIDRTLBMHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylindole, 1h-indole, 2,3-dimethyl, indole, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl indole, tfw7o9hwzk, unii-tfw7o9hwzk, 2,3-dimethyl-1h-indol, 2,3-dimethyl-indol, 2,3-dimethyl-indole, pubchem7334
PubChem CID 7053
IUPAC navn 2,3-dimethyl-lH-indol
SMIL CC1=C(NC2=CC=CC=C12)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylindole
Smeltepunkt 105°C to 107°C
Kogepunkt 285°C (750 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 116662
Formel vægt 145.21
Procent renhed 97%